2-Nitroso-1-naphthol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936641-25G OR936641-5G
APOSOR936641-25GEA 271 EUR
APOSOR936641-25G APOSOR936641-5G
2-Nitroso-1-naphthol 98%
2-Nitroso-1-naphthol
Formule: C₁₀H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003932
CAS nummer: 132-53-6