(S)-(+)-2-Methylglutaric acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936647-1G OR936647-5G
APOSOR936647-1GEA 308 EUR
APOSOR936647-1G APOSOR936647-5G
(S)-(+)-2-Methylglutaric acid 98%
(S)-(+)-2-Methylglutaric acid
Formule: C₆H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1115-82-8