4-Ethylphenyl acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936654-25G OR936654-5G
APOSOR936654-25GEA 201 EUR
APOSOR936654-25G APOSOR936654-5G
4-Ethylphenyl acetate 95%
4-Ethylphenyl acetate
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00026970
CAS nummer: 3245-23-6