2-Chloro-N,N-diethylaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936656-10G OR936656-1G OR936656-5G
APOSOR936656-10GEA 796 EUR
APOSOR936656-10G APOSOR936656-1G APOSOR936656-5G
2-Chloro-N,N-diethylaniline 95%
2-Chloro-N,N-diethylaniline
Formule: C₁₀H₁₄ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059477
CAS nummer: 19372-80-6