2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane 85%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936726-100G OR936726-25G
APOSOR936726-100GEA 0 EUR
APOSOR936726-100G APOSOR936726-25G
2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane 85%
2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037847
CAS nummer: 2210-79-9