Ethyl methyl sulphone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936735-1G OR936735-25G OR936735-5G
APOSOR936735-1GEA 22 EUR
APOSOR936735-1G APOSOR936735-25G APOSOR936735-5G
Ethyl methyl sulphone 95%
Ethyl methyl sulphone
Formule: C₃H₈O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015543
CAS nummer: 594-43-4