2-Methyl-4-phenylthiazol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936792-1G OR936792-5G
APOSOR936792-1GEA 87.6 EUR
APOSOR936792-1G APOSOR936792-5G
2-Methyl-4-phenylthiazol 95%
2-Methyl-4-phenylthiazol
Formule: C₁₀H₉NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00489998
CAS nummer: 1826-16-0