Benzyl isopropenyl ether 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936797-1G OR936797-250MG
APOSOR936797-1GEA 417 EUR
APOSOR936797-1G APOSOR936797-250MG
Benzyl isopropenyl ether 95%
Benzyl isopropenyl ether
Formule: C₁₀H₁₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059913
CAS nummer: 32783-20-3