Benzenesulphonamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR936811-100G OR936811-250G
APOSOR936811-100GEA 22 EUR
APOSOR936811-100G APOSOR936811-250G
Benzenesulphonamide 98%
Benzenesulphonamide
Formule: C₆H₇NO₂S
Smeltpunt: 149…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007930
CAS nummer: 98-10-2