3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Chlorotetronic Acid, 3-Chlorofuran-2,4(3H,5H)-dione, 3-Chlorotetrahydrofuran-2,4-dione, 3-Chloro-4-hydroxy-2(5H)-furanone
OR936822-25G OR936822-5G
APOSOR936822-25GEA 184 EUR
APOSOR936822-25G APOSOR936822-5G
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione 95%
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione
Formule: C₄H₃ClO₃
MW: 134.52 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134273
CAS nummer: 4971-55-5