1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: tert-Butyl 2-formyl-1H-pyrrole-1-carboxylate
OR936830-25G OR936830-5G
APOSOR936830-25GEA 472 EUR
APOSOR936830-25G APOSOR936830-5G
1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03086220
CAS nummer: 161282-57-1