Pyridine-2,3-dicarbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936850-1G OR936850-250MG
APOSOR936850-1GEA 76 EUR
APOSOR936850-1G APOSOR936850-250MG
Pyridine-2,3-dicarbonitrile 95%
Pyridine-2,3-dicarbonitrile
Formule: C₇H₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191682
CAS nummer: 17132-78-4