3-Methylhippuric acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936872-25G OR936872-5G
APOSOR936872-25GEA 117 EUR
APOSOR936872-25G APOSOR936872-5G
3-Methylhippuric acid 95%
3-Methylhippuric acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044399
CAS nummer: 27115-49-7