2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(4-(tert-Butyl)phenyl)ethanol
OR936878-10G OR936878-25G OR936878-5G
APOSOR936878-10GEA 74.6 EUR
APOSOR936878-10G APOSOR936878-25G APOSOR936878-5G
2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol 95%
2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol
Formule: C₁₂H₁₈O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236023
CAS nummer: 5406-86-0