2-Hydroxyethyl-4-hydroxybenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936885-100G OR936885-10G OR936885-25G
APOSOR936885-100GEA 739 EUR
APOSOR936885-100G APOSOR936885-10G APOSOR936885-25G
2-Hydroxyethyl-4-hydroxybenzoate 95%
2-Hydroxyethyl-4-hydroxybenzoate
Formule: C₉H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059079
CAS nummer: 2496-90-4