N-Cyanomethyl-N-methyl-4-nitroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936889-1G OR936889-5G
APOSOR936889-1GEA 198 EUR
APOSOR936889-1G APOSOR936889-5G
N-Cyanomethyl-N-methyl-4-nitroaniline 95%
N-Cyanomethyl-N-methyl-4-nitroaniline
Formule: C₉H₉N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191337
CAS nummer: 107023-66-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable