4-Amino-2-methylquinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936906-25G OR936906-5G
APOSOR936906-25GEA 205 EUR
APOSOR936906-25G APOSOR936906-5G
4-Amino-2-methylquinoline 95%
4-Amino-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006759
CAS nummer: 6628-04-2