N-(Trimethylsilyl)morpholine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936934-25G OR936934-100G
APOSOR936934-25GEA 103 EUR
APOSOR936934-25G APOSOR936934-100G
N-(Trimethylsilyl)morpholine 97%
N-(Trimethylsilyl)morpholine
Formule: C₇H₁₇NOSi
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010098
CAS nummer: 13368-42-8