5,5-Dimethylacetylacetone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936943-1G OR936943-5G
APOSOR936943-1GEA 162 EUR
APOSOR936943-1G APOSOR936943-5G
5,5-Dimethylacetylacetone 95%
5,5-Dimethylacetylacetone
Formule: C₈H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142767
CAS nummer: 7307-04-2