2,2,2-Trimethylthioacetamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,2-Dimethylpropanethioamide
OR936945-25G OR936945-5G
APOSOR936945-25GEA 280 EUR
APOSOR936945-25G APOSOR936945-5G
2,2,2-Trimethylthioacetamide 95%
2,2,2-Trimethylthioacetamide
Formule: C₅H₁₁NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09742834
CAS nummer: 630-22-8