Butyl vinyl ether 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936968-25G OR936968-5G
APOSOR936968-25GEA 87.6 EUR
APOSOR936968-25G APOSOR936968-5G
Butyl vinyl ether 98%
Butyl vinyl ether
Formule: C₆H₁₂O
Kookpunt: 94 °C
Smeltpunt: –92 °C
Dichtheid: 0,774 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –12 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009454
CAS nummer: 111-34-2