3,6-Bis(hydroxymethyl)durene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936985-1G OR936985-5G
APOSOR936985-1GEA 285 EUR
APOSOR936985-1G APOSOR936985-5G
3,6-Bis(hydroxymethyl)durene 95%
3,6-Bis(hydroxymethyl)durene
Formule: C₁₂H₁₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004623
CAS nummer: 7522-62-5