2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937014-10G OR937014-1G OR937014-5G
APOSOR937014-10GEA 833 EUR
APOSOR937014-10G APOSOR937014-1G APOSOR937014-5G
2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 95%
2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01321089
CAS nummer: 6937-96-8