3-Methylthiophene-2-carboxamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937055-1G OR937055-5G
APOSOR937055-1GEA 125 EUR
APOSOR937055-1G APOSOR937055-5G
3-Methylthiophene-2-carboxamide 98%
3-Methylthiophene-2-carboxamide
Formule: C₆H₇NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01208055
CAS nummer: 76655-99-7