Allyl-p-tolyl ether 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937057-25G OR937057-5G
APOSOR937057-25GEA 266 EUR
APOSOR937057-25G APOSOR937057-5G
Allyl-p-tolyl ether 95%
Allyl-p-tolyl ether
Formule: C₁₀H₁₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00026098
CAS nummer: 23431-48-3