3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937079-1G OR937079-5G
APOSOR937079-1GEA 61.4 EUR
APOSOR937079-1G APOSOR937079-5G
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride 95%
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride
Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02258671
CAS nummer: 15893-42-2