2,2-Dimethylbutyric acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937096-100G OR937096-500G
APOSOR937096-100GEA 29.2 EUR
APOSOR937096-100G APOSOR937096-500G
2,2-Dimethylbutyric acid 98%
2,2-Dimethylbutyric acid
Formule: C₆H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004200
CAS nummer: 595-37-9