4-Iodobenzylamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Iodophenyl)methanamine hydrochloride
OR9371-1G OR9371-5G
APOSOR9371-1GEA 22 EUR
APOSOR9371-1G APOSOR9371-5G
4-Iodobenzylamine hydrochloride
4-Iodobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₉ClIN
MW: 269.51 g/mol
Smeltpunt: 275…280 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039324
CAS nummer: 59528-27-7