Methyl-4-ethoxybenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937109-100G OR937109-25G
APOSOR937109-100GEA 343 EUR
APOSOR937109-100G APOSOR937109-25G
Methyl-4-ethoxybenzoate 95%
Methyl-4-ethoxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017264
CAS nummer: 23676-08-6