1-sec-Butyl-2-nitrobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937123-10G OR937123-1G OR937123-5G
APOSOR937123-10GEA 884 EUR
APOSOR937123-10G APOSOR937123-1G APOSOR937123-5G
1-sec-Butyl-2-nitrobenzene 95%
1-sec-Butyl-2-nitrobenzene
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 19370-34-4