1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,4-Bis(α-hydroxyisopropyl)benzene, 1,4-Bis(1-methyl-1-hydroxyethyl)benzene, 1,4-Bis(alpha-hydroxyisopropyl)benzene, alpha,alpha'-Dihydroxy-1,4-diisopropylbenzene, 2,2'-(p-Phenylene)di-2-propanol, 2,2'-(1,4-Phenylene)bis(propan-2-ol), ^a,^a,^a',^a'-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol, alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol, α,α,α',α'-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol, α,α'-Dihydroxy-1,4-diisopropylbenzene, 1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
OR937183-25G OR937183-5G
APOSOR937183-25GEA 231 EUR
APOSOR937183-25G APOSOR937183-5G
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene 95%
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
Formule: C₁₂H₁₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009827
CAS nummer: 2948-46-1