Butyl-4-hydroxybenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937186-100G OR937186-500G
APOSOR937186-100GEA 0 EUR
APOSOR937186-100G APOSOR937186-500G
Butyl-4-hydroxybenzoate 98%
Butyl-4-hydroxybenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Kookpunt: 156…157 °C/3,5mmHg
Smeltpunt: 67…71 °C
Vlampunt: 181 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016478
CAS nummer: 94-26-8