2,5-Dimethoxy-1,4-benzoquinone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937216-1G OR937216-5G
APOSOR937216-1GEA 29.2 EUR
APOSOR937216-1G APOSOR937216-5G
2,5-Dimethoxy-1,4-benzoquinone 95%
2,5-Dimethoxy-1,4-benzoquinone
Formule: C₈H₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00189386
CAS nummer: 3117-03-1