2-(2,4-Dichlorophenyl)ethanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937234-1G
OR937234-5G
APOSOR937234-1GEA
0
EUR
APOSOR937234-1G
APOSOR937234-5G
2-(2,4-Dichlorophenyl)ethanol 98%
2-(2,4-Dichlorophenyl)ethanol
Formule:
C₈H₈Cl₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00192010 CAS nummer: 81156-68-5 |