5H-5-Methyl-6,7-dihydrocyclopentapyrazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937238-100G OR937238-25G
APOSOR937238-100GEA 173 EUR
APOSOR937238-100G APOSOR937238-25G
5H-5-Methyl-6,7-dihydrocyclopentapyrazine 95%
5H-5-Methyl-6,7-dihydrocyclopentapyrazine
Formule: C₈H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040997
CAS nummer: 23747-48-0