6-tert-Butyl-1-indanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-(tert-Butyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR937241-1G OR937241-5G
APOSOR937241-1GEA 74.6 EUR
APOSOR937241-1G APOSOR937241-5G
6-tert-Butyl-1-indanone 95%
6-tert-Butyl-1-indanone
Formule: C₁₃H₁₆O
MW: 188.2655 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11590864
CAS nummer: 162752-17-2