2,4-Diisopropylphenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937260-1G OR937260-5G
APOSOR937260-1GEA 211 EUR
APOSOR937260-1G APOSOR937260-5G
2,4-Diisopropylphenol 95%
2,4-Diisopropylphenol
Formule: C₁₂H₁₈O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01707536
CAS nummer: 2934-05-6