3-Acetylbenzo[b]thiophene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937265-1G OR937265-5G
APOSOR937265-1GEA 155 EUR
APOSOR937265-1G APOSOR937265-5G
3-Acetylbenzo[b]thiophene 95%
3-Acetylbenzo[b]thiophene
Formule: C₁₀H₈OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051638
CAS nummer: 1128-05-8