2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937287-1G OR937287-5G
APOSOR937287-1GEA 0 EUR
APOSOR937287-1G APOSOR937287-5G
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid 95%
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid
Formule: C₇H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012304
CAS nummer: 16386-93-9