trans-Stilbene oxide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9373-1G OR9373-5G
APOSOR9373-1GEA 0 EUR
APOSOR9373-1G APOSOR9373-5G
trans-Stilbene oxide 98%
trans-Stilbene oxide
Formule: C₁₄H₁₂O
Smeltpunt: 65…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064311
CAS nummer: 1439-07-2
EINECS: 215-877-7