Methyl-3-(4-chlorosulphonyl)phenylpropionate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937304-25G OR937304-5G
APOSOR937304-25GEA 771 EUR
APOSOR937304-25G APOSOR937304-5G
Methyl-3-(4-chlorosulphonyl)phenylpropionate 97%
Methyl-3-(4-chlorosulphonyl)phenylpropionate
Formule: C₁₀H₁₁ClO₄S
Kookpunt: 352 °C
Smeltpunt: 64…65 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02093942
CAS nummer: 374537-95-8
UN: 3261
ADR: 8,III