2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937331-1G OR937331-250MG
APOSOR937331-1GEA 0 EUR
APOSOR937331-1G APOSOR937331-250MG
2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene 95%
2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene
Formule: C₁₁H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22416354
CAS nummer: 188345-71-3