Ethyl-3-methoxypropionate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937355-25G OR937355-5G
APOSOR937355-25GEA 271 EUR
APOSOR937355-25G APOSOR937355-5G
Ethyl-3-methoxypropionate 95%
Ethyl-3-methoxypropionate
Formule: C₆H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143172
CAS nummer: 10606-42-5