Butyl dichloromethyl ether 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937366-10G OR937366-1G OR937366-5G
APOSOR937366-10GEA 388 EUR
APOSOR937366-10G APOSOR937366-1G APOSOR937366-5G
Butyl dichloromethyl ether 95%
Butyl dichloromethyl ether
Formule: C₅H₁₀Cl₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191420
CAS nummer: 5312-73-2