Thionicotinic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937397-10G OR937397-1G OR937397-5G
APOSOR937397-10GEA 0 EUR
APOSOR937397-10G APOSOR937397-1G APOSOR937397-5G
Thionicotinic acid 95%
Thionicotinic acid
Formule: C₆H₅NOS
Smeltpunt: 144…147 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191582
CAS nummer: 51087-03-7