3-Cyclohexylpropionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937399-100G OR937399-500G
APOSOR937399-100GEA 0 EUR
APOSOR937399-100G APOSOR937399-500G
3-Cyclohexylpropionic acid 98%
3-Cyclohexylpropionic acid
Formule: C₉H₁₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001527
CAS nummer: 701-97-3