N-Methyl-3-nitroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937404-1G OR937404-5G
APOSOR937404-1GEA 117 EUR
APOSOR937404-1G APOSOR937404-5G
N-Methyl-3-nitroaniline 98%
N-Methyl-3-nitroaniline
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.153 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00963641
CAS nummer: 619-26-1