Ethyl (S)-(-)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (-)-1-Ethyl-L-proline Ethyl Ester, (S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Et-Pro-OEt
OR937412-1G OR937412-5G
APOSOR937412-1GEA 205 EUR
APOSOR937412-1G APOSOR937412-5G
Ethyl (S)-(-)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate 95%
Ethyl (S)-(-)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate
Formule: C₉H₁₇NO₂
MW: 171.24 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191434
CAS nummer: 938-54-5