N-Methyl-4-nitro-o-toluidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N,2-Dimethyl-4-nitroaniline, 2-(Methylamino)-5-nitrotoluene
OR937419-1G OR937419-5G
APOSOR937419-1GEA 271 EUR
APOSOR937419-1G APOSOR937419-5G
N-Methyl-4-nitro-o-toluidine 95%
N-Methyl-4-nitro-o-toluidine
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.18 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059083
CAS nummer: 10439-77-7