2-Methoxyethyl chloroacetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937425-10G OR937425-1G OR937425-5G
APOSOR937425-10GEA 519 EUR
APOSOR937425-10G APOSOR937425-1G APOSOR937425-5G
2-Methoxyethyl chloroacetate 95%
2-Methoxyethyl chloroacetate
Formule: C₅H₉ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191626
CAS nummer: 13361-36-9